Learn More
Heathrow Scientific™ Lab Alert™ 4-Way Timer with Whiteboard and Pen
Product Code. 16380726 Shop All Thermo Scientific Incubateurs à CO2 Products
Click to view available options
Time Range:
24 hr.
missing translation for 'unitSize'
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 16380726
missing translation for 'mfr': Heathrow Scientific™ HS120365
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
The Lab Alert™ 4 -Way Timer with whiteboard/pen.
  • Clock feature count up or down to 24 hours 59 minutes
  • 4 timer channels
  • Stands up or attaches to a magnetic surface (magnets on back of unit)
  • Whiteboard and marking pen included
  • Sounds when time expires
Spécification
Product Type Timer
Time Range 24 hr.
Alarms Audible
Accuracy 100%
Display Digital
Description Lab Alert™ 4-Way Timer with Whiteboard and Pen
Increments Hours and minutes
No. of Channels 4
Battery Type AAA
Color White
Length (English) 4.8 in.
Length (Metric) 12.3 cm
Width (English) 3.4 in.
Width (Metric) 8.6 cm
Height (English) 0.9 in.
Height (Metric) 2.4 cm
Weight (English) 0.24 lb.
Weight (Metric) 0.11 kg