Läs mer
Labconco™ Acid-Resistant Metal Rotors for CentriVap™ Vacuum Concentrators
Produktkod. 12605375 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Type:
Acid Resistant Rotor
DNA Rotor
Hexagonal Rotor
Microtiter Plate Rotor
Holds:
132 x 1.5 to 2 mL MCT
2 Deep-well Plates
32 x 1.5 to 2 mL MCT or up to 12 x 40 to 50 mL Tubes
40 x 1.5 to 2 mL MCT or up to 108 x 3 to 10 mL Tubes
52 x 2 to 10 mL Tube or up to 24 x 11 to 19 mL Tubes
72 x 0.5 mL MCT or 60 x 1.5 to 2 mL MCT
Förpackningsstorlek:
Each
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 12605375
Brand: Labconco™ 7461901
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Easily interchangeable PTFE-coated aluminum rotors with PTFE hubs hold tubes at an angle to maximize surface areas
  • Hexagonal rotor holds up to 132 1.5mL to 2.0mL microcentrifuge tubes
  • 12-17mm rotor holds up to 52 2mL to 10mL tubes or up to 24 11mL to 19mL tubes
  • 12-13mm rotor holds up to 40 1.5mL to 2mL microcentrifuge tubes or up to 108 3mL to 10mL tubes
  • 28mm rotor holds up to 32 1.5 to 2mL microcentrifuge tubes or up to 12 40-50mL tubes
  • Microtiter plate holds four each standard two deep-well plates
  • DNA rotor holds up to 72 0.5mL microcentrifuge tubes or 60 1.5 to 2mL microcentrifuge tubes
Specifikationer
Material Aluminum
Type Microtiter Plate Rotor
For Use With (Equipment) CentriVap™ vacuum concentrator
Holds 2 Deep-well Plates
Material (Coating) PTFE
Weight (English) 5 lb.
Weight (Metric) 2.3 kg
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.