Learn More
Labconco™ Microcentrifuge Tube Racks
Shop All Labconco Corporation Products
Click to view available options
Positions:
12
18
96
Holds:
Microtubes (0.5 mL)
Microtubes (1.5 mL)
Microtubes (5 mL)
For Use With (Equipment):
0.5 mL Microtubes
1.5 mL Microtubes
5 mL Microtubes
Dimensions (L x W x H):
5 x 2 x 2.5 in.
6 x 2 x 1.5 in.
8 x 6 x 1.5 in.
8 x 8 x 1.5 in.
Förpackningsstorlek
Each
Beskrivning
Hold tubes upright and promote conduction of heat or cold from Temp-Zone area on selected models of Purifier Cell Logic Biosafety Cabinets to help maintain sample temperature
- Material: Anodized aluminum
- Color: Blue
Specifikationer
Specifikationer
| Product Type | Microcentrifuge Tube Rack |
| Array | 18 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Color | Natural |
| Holds | Microtubes (1.5 mL) |
| Material | Aluminum |
| Positions | 18 |
| Shape | Rectangular |
| Shelves | None |
| Stackable | No |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering