Learn More
Abnova™ Human NANP Full-length ORF (NP_689880.1, 1 a.a. - 248 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Code produit 16108263
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 μg
25 μg
Conditionnement:
10µg
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16108263 10 μg 10µg
16118263 25 μg 25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16108263 Fournisseur Abnova™ Code fournisseur H00140838P01.10ug
 Article restreint
Estimated Shipment: 21-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: MGLSRVRAVFFDLDNTLIDTAGASRRGMLEVIKLLQSKYHYKEEAEIICDKVQVKLSKECFHPYNTCITDLRTSHWEEAIQETKGGAANRKLAEECYFLWKSTRLQHMTLAEDVKAMLTELRKEVRLLLLTNGDRQTQREKIEACACQSYFDAVVVGGEQREEKPAPSIFYYCCNLLGVQPGDCVMVGDTLETDIQGGLNAGLKATVWINKNGIVPLKSSPVPHYMVSSVLELPALLQSIDCKVSMST
Spécification
Numéro d’adhésion NP_689880.1
À utiliser avec (application) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formule 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Identification génétique (Entrez) 140838
Poids moléculaire 54.2kDa
Nom NANP (Human) Recombinant Protein (P01)
Méthode de purification Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Test du contrôle qualité 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Quantité 10 μg
Immunogène MGLSRVRAVFFDLDNTLIDTAGASRRGMLEVIKLLQSKYHYKEEAEIICDKVQVKLSKECFHPYNTCITDLRTSHWEEAIQETKGGAANRKLAEECYFLWKSTRLQHMTLAEDVKAMLTELRKEVRLLLLTNGDRQTQREKIEACACQSYFDAVVVGGEQREEKPAPSIFYYCCNLLGVQPGDCVMVGDTLETDIQGGLNAGLKATVWINKNGIVPLKSSPVPHYMVSSVLELPALLQSIDCKVSMST
Conditions de stockage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
État réglementaire RUO
Alias de gène C20orf147/HDHD4/MGC26833/dJ694B14.3
Nom usuel NANP
Symbole de gène(s) NANP
Espèces Wheat Germ (in vitro)
Recombinant Recombinant
Marqueur de protéine GST
Système d’expression wheat germ expression system
Forme Liquid