Description
FOX2 Polyclonal specifically detects FOX2 in Human/Mouse/Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Western Blot.
Spécification
Spécification
| Antigène | FOX2 |
| Applications | Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:1000, Immunohistochemistry 1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:2000 |
| Formule | Supplied as an aliquot of IgY preparation |
| Alias de gène | dJ106I20.3, Fox-1 homolog B, fox-1 homologue, FOX2Fox-2, fxh, hexaribonucleotide binding protein 2, Hexaribonucleotide-binding protein 2, HRNBP2FOX-2, RBM9RTAHNRBP2, Repressor of tamoxifen transcriptional activity, RNA binding motif protein 9, RNA binding protein fox-1 homolog 2, RNA binding protein, fox-1 homolog (C. elegans) 2, RNA-binding motif protein 9, RNA-binding protein 9 |
| Espèces hôtes | Chicken |
| Immunogène | N-terminal 99 amino acids of human FOX2 expressed in and purified from E. coli |
| Méthode de purification | IgY purified |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?