Learn More
Laboratory Buffer Solution, pH 9.21, Blue, Reagecon™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 11796388 Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
250 mL
missing translation for 'unitSize'
250mL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11796388
missing translation for 'mfr': Reagecon 90515
Edge
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Designed for use in laboratory pH measurement. Reagecon™ Laboratory Buffer Solution, pH 9.21, Blue is tested at 20°C to an accuracy level of ±0.02. This calibration and control buffer is specially formulated to ensure its stability and is supplied with a detailed Certificate of Analysis.
Reagecon manufactures the most comprehensive range of pH reagents in the world; these are designed to suit all end user requirements. This laboratory grade buffer is manufactured to exacting specifications with an extended shelf life and is supplied with a detailed Certificate of Analysis and comprehensive label. It is color-coded for easy identification.
Specifica
Melting Point 0°C
Boiling Point 100°C
Color Blue
pH 9.21 ±0.02
Physical Form Liquid
Quantity 250 mL
Odor Characteristic
Solubility Information Fully miscible in water
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato