Learn More
FUBP1 Antibody (14F5), Allophycocyanin, R&D Systems™
Code produit 18603678 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18603678 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18603678 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP259448APC
 Article restreint
Estimated Shipment: 08-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
FUBP1 Monoclonal specifically detects FUBP1 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène FUBP1
Applications ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 14F5
Conjugué APC
Dilution Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formule PBS
Alias de gène far upstream element (FUSE) binding protein 1, far upstream element binding protein, far upstream element-binding protein 1, FBPDNA helicase V, FUBP, FUSE-binding protein 1, hDH V
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant human FUBP1 (279-448aa) purified from E.coli
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 8880
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG2b κ
Gamme de produits Novus