Learn More
Lactose monohydraté, LoGiCal
Description
Monohydrate de lactose
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | alpha-Lactose Monohydrate |
| CAS | 5989-81-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | alpha-Lactose Monohydrate |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C12 H22 O11 . H2 O |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Aeroflo 20, Aeroflo 65, Aeroflo 95, Flowlac 200, GranuLac 200, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M |
| Formule InChI | InChI=1 S/C12H22O11.H2O/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17;/h3-20 H,1-2H2;1H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,11+,12+;/m1./s1 |
| SMILES | O.OC[C@H]1 O[C@@H](O[C@H]2 [C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)O[C@@H]2 CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1 O |
| Nom IUPAC | (2 R,3 R,4 S,5 R,6 S)-2-(hydroxyméthyl)-6-[(2 R,3 S,4 R,5 R,6 S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxyméthyl)oxan-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol;hydrate |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?