Learn More
Thermo Scientific Chemicals Octaacétate de lactose, 98 %
Code produit 15468149
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15468149 25 g 25g
15458149 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15468149 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. J66695.14
 Article restreint
In Stock
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6291-42-5 | C28H38O19 | 678.593 g/mol
Lactose octaacetate is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’octaacétate de lactose est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme.
Remarques
Protège de la chaleur. Incompatible avec la chaleur et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6291-42-5
Formule moléculaire C28H38O19
Poids moléculaire (g/mol) 678.593
Numéro MDL MFCD00064040
Clé InChI WOTQVEKSRLZRSX-SJSKHYGQSA-N
Synonyme lactose octaacetate, 2r,3r,4s,5r,6s-4,5,6-tris acetyloxy-3-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-tris acetyloxy-6-acetyloxy methyl oxan-2-yl oxy oxan-2-yl methyl acetate, 4-o-2-o,3-o,4-o,6-o-tetraacetyl-alpha-d-galactopyranosyl-beta-d-glucopyranose tetraacetate
CID PubChem 11767585
Nom IUPAC [(2R,3R,4S,5R,6S)-4,5,6-triacétyloxy-3-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-triacétyloxy-6-(acétyloxyméthyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]acétate de méthyle
SMILES CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC2C(C(C(C(O2)COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Specifications
Nom chimique ou matériau Lactose octaacetate
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform
Poids de la formule 678.59
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre