Learn More
Cole Parmer LaMotte Sanitizer Strength QAC Test Strips
Product Code. 15508720 Shop All Cole-Parmer Products
Click to view available options
Quantity:
100 Strips/Kit
Unit Size:
1 set
Product Code. 15508720
Brand: Cole Parmer 9953230
Only null left
Add to basket
Add to basket
LaMotte Sanitizer Strength QAC Test Strips are a quick test for sanitizer strength.
  • Compare color change to included chart for easy-to-read results.
  • Strips and color chart come supplied in a waterproof plastic vial.
  • Include a dessiccant cap to ensure longer life.
  • Measurement Points: 50, 100, 200 and 400 ppm
Tekniske data
Format Strip
Quantity 100 Strips/Kit
Type Chlorine and pH Test Kits and Test Strips
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.