Learn More
Lanthane(III) 2-hexanoate d’éthyle, 10 % p/v dans l’hexane, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11369647
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11369647 25 mL 25mL
11379647 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11369647 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041268.AC
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 67816-09-5 | Molecular Formula: C24H45LaO6 | Molecular Weight: 568.523 g/mol
Lanthanum(III) 2-ethylhexanoate, 10% w/v in hexane is used as drier in ink, coatings and paint industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67816-09-5
Formule moléculaire C24H45LaO6
Poids moléculaire (g/mol) 568.523
Numéro MDL MFCD00798555
Clé InChI PPNFILUQDVDXDA-UHFFFAOYSA-K
Synonyme lanthanum tris 2-ethylhexanoate, lanthanum 2-ethylhexoate, lanthanum 3+ 2-ethylhexanoate, lanthanum 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, lanthanum 3+ salt, hexanoic acid, 2-ethyl-, lanthanum 3+ salt 3:1, 2-ethylhexanoate; lanthanum 3+, tris 2-ethylhexanoic acid lanthanum salt, lanthanum 3+ tris 2-ethylhexanoate
CID PubChem 171899
Nom IUPAC 2-éthylhexanoate ; lanthane(3+)
SMILES CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[La+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lanthanum(III) 2-ethylhexanoate
Quantité 25 mL
Numéro UN UN1208
Poids de la formule 568.18
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 10% w/v in hexane
Forme physique Liquide
RUO– À des fins de recherche uniquement