Learn More
Lanthanum(III) oxalate decahydrate, REacton™, 99.99% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11392288
Click to view available options
Quantity:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11392288
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013196.18
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 537-03-1
Molecular Formula C6La2O12
Molecular Weight (g/mol) 541.865
MDL Number MFCD00150540
InChI Key OXHNIMPTBAKYRS-UHFFFAOYSA-H
Synonym lanthanum oxalate, lanthanum iii oxalate, acmc-1bafu, lanthanum 3+ ; oxalate, dilanthanum 3+ trioxalate ion, dilanthanum 3+ trioxalate, lanthanum iii oxalate decahydrate, reacton, ethanedioic acid,lanthanum 3+ salt,hydrate 3:2:9, lanthanum, m-ethanedioato 2--ko1,ko2':ko1',ko2 bis ethanedioato 2--ko1,ko2 di
PubChem CID 164654
IUPAC Name lanthanum(3+);oxalate
SMILES C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[La+3].[La+3]
Tekniske data
Melting Point (decomposition)
Color White
Physical Form Powder
Quantity 50 g
Linear Formula La2(C2O4)3·10H2O
UN Number UN3288
Formula Weight 722.02 (541.87 Anhydrous)
Percent Purity 99.99%
Grade Reacton
Sensitivity Hygroscopic
Assay (REO)
Chemical Name or Material Lanthanum(III) oxalate decahydrate
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.