Learn More
Sulfate de lanthane(III) anhydre, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11493820
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11493820 250 g 250g
11483820 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11493820 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 089760.30
 Article restreint
Estimated Shipment: 21-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 10099-60-2 | La2O12S3 | 565.979 g/mol
Used for atomic weight determinations for lanthanum. Also used as catalyst and in electronics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10099-60-2
Formule moléculaire La2O12S3
Poids moléculaire (g/mol) 565.979
Numéro MDL MFCD00011070
Clé InChI VQEHIYWBGOJJDM-UHFFFAOYSA-H
Synonyme lanthanum sulfate, sulfuric acid, lanthanum 3+ salt 3:2, dilanthanum 3+ trisulphate, lanthanum iii sulfate 2:3, dilanthanum 3+ trisulfate, lanthansulfat, lanthanum sulphate, lanthanum 3+ trisulfate, 2la.3so4, lanthanum iii sulfatehydrate
CID PubChem 159259
Nom IUPAC Lanthane(3+) ; trisulfate
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[La+3].[La+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lanthanum (III) sulfate
Point de fusion 1150°C (decomposition)
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Densité 3.60 g/mL
Merck Index 14,5363
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 566
Pourcentage de pureté 99.9%