Learn More
NAPA Antibody, DyLight 755, R&D Systems™
Code produit 18366505 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18366505 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18366505 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP300366IR
 Article restreint
Estimated Shipment: 11-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
NAPA Polyclonal specifically detects NAPA in Human samples. It is validated for ELISA/Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunoprecipitation/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène NAPA
Applications ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 755
Formule 50 mM Sodium Borate
Alias de gène alpha-SNAP, alpha-soluble NSF attachment protein, N-ethylmaleimide-sensitive factor attachment protein alpha, N-ethylmaleimide-sensitive factor attachment protein, alpha, S, SNAPA, SNAP-alpha
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with purified, recombinant NAPA (NP_003818.2; Met1-Arg295).
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 8775
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus