Learn More
Trajan Scientific and Medical™ LC PEEKsil™ Tubing
Product Code. 15218733
Click to view available options
Overall Length (Metric):
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
500 mm
Diameter (Metric) Inner:
0.025 mm
0.05 mm
0.075 mm
0.1 mm
0.15 mm
0.175 mm
0.2 mm
0.3 mm
0.53 mm
Unit Size:
Pack of 2
Pack of 5
Product Code. 15218733
Brand: Trajan Scientific and Medical™ 0624205
Only null left
Add to basket
Add to basket
Mechanically robust polymer-sheathed fused silica tubing for use in HPLC systems.
  • Fused silica internal wall provides smooth surface, free of imperfections
  • PEEKsil compatible with most organic solvents and resistant to strong acids
  • Effective pH range of 0 to 10
  • Flexibility ensures easy connection between columns, detectors and injectors
    Specifications
    Type Tubing
    Includes 5/Pk.
    Diameter (Metric) Inner 0.2 mm
    Diameter (Metric) Outer 1.6 mm
    Overall Length (Metric) 150 mm
    Material Polymer-sheathed Fused Silica
    Correzione del contenuto del prodotto
    Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
    Titolo del prodotto
    Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
    Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato