Learn More
LDLR Antibody (263123) [Janelia Fluor™ 585], R&D Systems™
Code produit 30171265 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30171265 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30171265 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB2255JF585
 Article restreint
Estimated Shipment: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rat Monoclonal Antibody
LDLR Monoclonal antibody specifically detects LDLR in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry,Western Blot,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène LDLR
Applications Flow Cytometry, Western Blot, CyTOF
Classification Monoclonal
Clone 263123
Conjugué Janelia Fluor 585
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène FH, FHC, LDL receptor, LDLCQ2, low density lipoprotein receptor, low-density lipoprotein receptor, low-density lipoprotein receptor class A domain-containing protein 3
Espèces hôtes Rat
Immunogène Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse LDL R, Ala22-Arg790 (Ala23Val, Cys27Gly), Accession # Q6GTJ9
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Cholesterol Metabolism, Lipid and Metabolism, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3949
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG2a
Gamme de produits Novus