Learn More
Métaborate de plomb(II) monohydraté, Thermo Scientific Chemicals
Description
Lead(II) metaborate monohydrate acts as a starting material used in the preparation of lead(II) borates such as Pb2B3O5.5 (OH)2 and [Pb3(B3O7)](NO3) by changing the pH values of the reaction systems.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Lead(II) metaborate monohydrate |
| Point de fusion | 160°C (in -H2O) |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 100 g |
| Odeur | Odorless |
| Densité | 5.598 g/mL |
| Formule linéaire | PbB2O4·H2O |
| Numéro UN | UN2291 |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water and alkali; Soluble in acids. |
| Poids de la formule | 310.81 (292.81 Anhydrous) |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.