Learn More
1-Boc-4-(2-hydroxyethyl)piperazine, 97%
Product Code. 15422408
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
Product Code. 15422408
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H55991.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 77279-24-4 | C11H22N2O3 | 230.308 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 77279-24-4
Molecular Formula C11H22N2O3
Molecular Weight (g/mol) 230.308
MDL Number MFCD00728947
InChI Key VRXIOAYUQIITBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-carboxylate, 1-boc-4-2-hydroxyethyl piperazine, 1-tert-butyloxy carbonyl-4-hydroxyethyl piperazine, tert-butyl 4-2-hydroxyethyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, 1-boc-4-2-hydroxyethyl-piperazine, 4-2-hydroxy-ethyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-2-hydroxyethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-4-2-hydroxyethyl piperazine, tert-butyl 4-2-hydroxyethyl-1-piperazinecarboxylate, 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
PubChem CID 735736
IUPAC Name tert-butyl 4-(2-hydroxyethyl)piperazine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)CCO
Specifications
Melting Point 38°C to 42°C
Color Brown to White
Flash Point >110°C (230°F)
Quantity 25 g
UN Number UN2811
Formula Weight 230.31
Percent Purity 97%
Physical Form Solid
Chemical Name or Material 1-Boc-4-(2-hydroxyethyl)piperazine
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato