Learn More
Brannan Legionnaire Kit In A Carry Case
Code produit 32179304
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
32179304 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 32179304 Fournisseur Brannan Code fournisseur 13/800/3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    198.14€
    107.10€ / Pack of 1
    Save 91.04€
    45% Off
Estimated Shipment: 02-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Ideal for checking water in pipes and tanks forming part of a water system.
  • Includes fully waterproof thermometer with a factory calibrated certificate
  • Clip on Pipe thermometer 0°C to 120°C
  • Water resistant timer IP64, with suction cup fixture
  • Disposable gloves
  • Antiseptic wipes (10 Pc.)
  • Operating instructions
  • All products supplied in a carry case
Spécification
Marquage CE Yes
Substances à analyser détectables Legionella
Type Legionella Test Kit
À utiliser avec (application) Test Hot and Cold Water Systems for Legionella
Comprend Waterproof Thermometer with Factory Calibration Certificate, Clip-On Pipe Thermometer, Digital Water-Resistant Timer, Disposable Gloves, Antiseptic Wipes
Forme Liquid
Nom du produit
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.