Learn More
Tocris Bioscience™ Leukotriene B4
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
50 μg
missing translation for 'unitSize'
50µg
Beschreibung
Potent lipid inflammatory mediator derived from the 5-lipoxygenase pathway of arachidonic acid metabolism. Binds to BLT1 and BLT2 receptors and acts as a potent chemotactic agent and activator of leukocytes. Also displays antiviral activity towards DNA viruses and retroviruses.
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 71160-24-2 |
| Quantity | 50 μg |
| Molecular Formula | C20H32O4 |
| Formula Weight | 336.47 |
| Purity | 97% |
| Molecular Weight (g/mol) | 336.472 |
| Chemical Name or Material | Leukotriene B4 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur