Learn More
LGX 818, TRC
Code produit 30010374
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30010374 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30010374 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL3976555MG
 Article restreint
Estimated Shipment: 15-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Encorafenib
CAS 1269440-17-6
Formule moléculaire C22 H27 Cl F N7 O4 S
Quantité 5 mg
Synonyme Carbamic acid, N-[(1S)-2-[[4-[3-[5-chloro-2-fluoro-3-[(methylsulfonyl)amino]phenyl]-1-(1-methylethyl)-1H-pyrazol-4-yl]-2-pyrimidinyl]amino]-1-methylethyl]-, methyl ester, (S)-Methyl [1-[[4-[3-[5-chloro-2-fluoro-3-(methylsulfonamido)phenyl]-1-isopropyl-1H-pyrazol-4-yl]pyrimidin-2-yl]amino]propan-2-yl]carbamate, Encorafenib, LGX 818, NVP-LGX 818NXA, N-[(1S)-2-[[4-[3-[5-Chloro-2-fluoro-3-[(methylsulfonyl)amino]phenyl]-1-(1-methylethyl)-1H-pyrazol-4-yl]-2-pyrimidinyl]amino]-1-methylethyl]-carbamic Acid Methyl Ester, LGX 818, N-[(1S)-2-[[4-[3-[5-Chloro-2-fluoro-3-[(methylsulfonyl)amino]phenyl]-1-(1-methylethyl)-1H-pyrazol-4-yl]-2-pyrimidinyl]amino]-1-methylethyl]-carbamic Acid Methyl Ester, (S)-Methyl [1-[[4-[3-[5-chloro-2-fluoro-3-(methylsulfonamido)phenyl]-1-isopropyl-1H-pyrazol-4-yl]pyrimidin-2-yl]amino]propan-2-yl]carbamate
Formule InChI InChI=1S/C22H27ClFN7O4S/c1-12(2)31-11-16(17-6-7-25-21(28-17)26-10-13(3)27-22(32)35-4)20(29-31)15-8-14(23)9-18(19(15)24)30-36(5,33)34/h6-9,11-13,30H,10H2,1-5H3,(H,27,32)(H,25,26,28)/t13-/m0/s1
SMILES COC(=O)N[C@@H](C)CNc1nccc(n1)c2cn(nc2c3cc(Cl)cc(NS(=O)(=O)C)c3F)C(C)C
Nom IUPAC méthyle N-[(1S)-2-[[4-[3-[5-chloro-2-fluoro-3-(méthanassulfonamido)phényl]-1-isopropyl-pyrazol-4-yl]pyrimidine-2-yl]-1-méthyl-éthyl]carbamate
Poids moléculaire (g/mol) 540.01
Poids de la formule 539.1518