Learn More
LH beta Antibody (rLHb/1613), FITC, R&D Systems™
Code produit 18366532
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18366532 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18366532 Fournisseur Bio-Techne Code fournisseur NBP314111F
 Article restreint
Estimated Shipment: 01-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
LH beta Monoclonal specifically detects LH beta in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène LH beta
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone rLHb/1613
Conjugué FITC
Dilution Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formule PBS
Alias de gène CGB4, hLHB, interstitial cell stimulating hormone, beta chain, LSH-B, LSH-beta, luteinizing hormone beta polypeptide, luteinizing hormone beta subunit, lutropin beta chain, lutropin subunit beta
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant full-length human LH beta protein (Uniprot: P01229)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3972
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Gamme de produits Novus