Learn More
R&D Systems™ Liarozole hydrochloride
Code produit 18075202
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18075202 10 mg 10mg
18034632 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18075202 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 2705/10
 Article restreint
Estimated Shipment: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Tocris product, part of R&D Systems. Blocks retinoic acid metabolism
Cytochrome P450 inhibitor. Inhibits several cytochrome P450 enzymes including aromatase (CYP19) and retinoic acid 4-hydroxylase (CYP26). Blocks retinoic acid metabolism (retinoic acid metabolism blocking agent, RAMBA). Displays antitumor activity against androgen-dependent and independent rat prostate carcinomas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 145858-50-0
Formule moléculaire C17H14Cl2N4
Specifications
Nom chimique ou matériau Liarozole hydrochloride
Quantité 10 mg
Gamme de produits Tocris
Poids de la formule 345.23
Pureté >99%
Poids moléculaire 345.227