Learn More
Abnova™ Human INVS Full-length ORF (AAH06370, 1 a.a. - 101 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Code produit 16108592
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 μg
25 μg
Conditionnement:
10µg
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16108592 25 μg 25µg
16198582 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16108592 Fournisseur Abnova™ Code fournisseur H00027130P01.25ug
 Article restreint
Estimated Shipment: 22-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
This gene encodes a protein containing multiple ankyrin domains and two IQ calmodulin-binding domains. The encoded protein may function in renal tubular development and function, and in left-right axis determination. This protein interacts with nephrocystin and infers a connection between primary cilia function and left-right axis determination. A similar protein in mice interacts with calmodulin. Mutations in this gene have been associated with nephronophthisis type 2. Two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: MNKSENLLFAGSSLASQVHAAAVNGDKGALQRLIVGNSALKDKEDQFGRTPLMYCVLADRLDCADALLKAGADVNKTDHSQRTALHLAAQKALRTISTGRI
Spécification
Numéro d’adhésion AAH06370
À utiliser avec (application) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formule 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Identification génétique (Entrez) 27130
Poids moléculaire 36.85kDa
Nom INVS (Human) Recombinant Protein (P01)
Méthode de purification Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Test du contrôle qualité 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Quantité 25 μg
Immunogène MNKSENLLFAGSSLASQVHAAAVNGDKGALQRLIVGNSALKDKEDQFGRTPLMYCVLADRLDCADALLKAGADVNKTDHSQRTALHLAAQKALRTISTGRI
Conditions de stockage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
État réglementaire RUO
Alias de gène INV/KIAA0573/MGC133080/MGC133081/NPH2/NPHP2
Nom usuel INVS
Symbole de gène(s) INVS
Espèces Wheat Germ (in vitro)
Recombinant Recombinant
Marqueur de protéine GST
Système d’expression wheat germ expression system
Forme Liquid