Learn More
Invitrogen™ EVOS™ Light Cube, TagBFP
Artikelnummer. 11997295 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Quantity:
1 Ea.
Packungsgröße:
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11997295
Marke: Invitrogen™ AMEP4668
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
  • Contains unique, proprietary LED light cubes
  • Image fluorescent samples for specific wavelengthLight engine outputs high intensity over a short light path that delivers superior fluorophore excitation
  • Each cube contains an LED, condensing optics, and hard-coated filters
  • User-changeable and automatically recognized by system
  • Shorter light path that affords superior detection of fluorescent signals
  • Continuous illumination that enables consistent results
  • 50,000+ hour bulb lifetime that affords lower operating costs
  • Adjustable light intensity that helps reduce photobleaching
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Type Light Cube
Product Line EVOS
For Use With (Equipment) Countess™ II FL Automated Cell Counter, EVOS™ M5000 Imaging System, EVOS™ M7000 Imaging System
Includes Condensing Optics, Hard-Coated Filters, LED
Wavelength Ex: 390/18 Em: 447/60
Light Source Metal Halide (Bulb)
Quantity 1 Ea.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt