Learn More
Aconitate hydratase B Antibody (09), PerCP, R&D Systems™
Code produit 18603888 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18603888 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18603888 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP306091PCP
 Article restreint
Estimated Shipment: 14-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Aconitate hydratase B Monoclonal specifically detects Aconitate hydratase B in E. coli samples. It is validated for Sandwich ELISA Capture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Aconitate hydratase B
Applications Sandwich ELISA Capture
Classification Monoclonal
Clone 09
Conjugué PerCP
Dilution Sandwich ELISA Capture
Formule PBS
Alias de gène acnB, hypothetical protein, yacI, yacJ
Espèces hôtes Mouse
Immunogène This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Aconitate hydratase B (Uniprot#: P36683; Met1-Val865).
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Espèces cibles E. coli
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus