Learn More
R&D Systems™ Linezolid
Code produit 18732644
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18732644 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18732644 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 3765/10
 Article restreint
Estimated Shipment: 26-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Tocris product, part of R&D Systems. Antibiotic; inhibits protein synthesis in gram-positive bacteria
Oxazolidinone antibiotic. Inhibits bacterial protein synthesis prior to chain initiation. Displays potent antibacterial activity against a variety of multidrug-resistant gram-positive microbes in vitro and in vivo. Identified as targeting human host cell proteins that interact with SARS-CoV-2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Linezolid
CAS 165800-03-3
Quantité 10 mg
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C16H20FN3O4
Poids de la formule 337.35
Pureté 0.98
Poids moléculaire 337.351