Learn More
Oxyde d’aluminium au lithium, poudre blanche, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11306748
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11306748 1 kg 1kg
11386738 50 g 50g
11396738 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11306748 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 013412.A1
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 12003-67-7 | AlLiO2 | 65.92 g/mol
It is used as an inert electrolyte support material in molten carbonate fuel cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12003-67-7
Formule moléculaire AlLiO2
Poids moléculaire (g/mol) 65.92
Numéro MDL MFCD00016172
Clé InChI YQNQTEBHHUSESQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lithium aluminate, lithium metaaluminate, aluminum lithium dioxide, aluminate alo21-, lithium, lithium aluminum spinal, lithium aluminate lialo2, hsa 10, aluminum lithium oxide, aluminum lithium oxide lialo2, lithium aluminum oxide lialo2
CID PubChem 123268
Nom IUPAC Oxydo(oxo)alumane de lithium
SMILES [Li+].[O-][Al]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium aluminum oxide
Point de fusion >1625°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 1 kg
Odeur Odorless
Densité 2.62
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 65.92