Learn More
Bis(triméthylsilyl)amide de lithium, 0,9-1,1 M dans l’hexane, conditionné sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11324857
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11324857 100 g 100g
11314857 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11324857 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041872.22
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 4039-32-1 | C6H18LiNSi2 | 167.327 g/mol
Lithium bis(trimetylsilyl)amide is used as a strong base in organic synthesis and as catalysts in polymerization reactions. It is also used to form various organolithium compounds such as acetylides and lithium enolates. It is a base employed in generating enolates for preparation of lactone precursors, pyranones and cyclohexanes. Further, it is used to catalyze the addition of phosphine P-H bonds to carbodiimides leading to phosphaguanidines. In addition, it is used in a three-step synthesis of disubstituted 1,2,5-thiadiazoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionné sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4039-32-1
Formule moléculaire C6H18LiNSi2
Poids moléculaire (g/mol) 167.327
Numéro MDL MFCD00008261
Clé InChI YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lithium bis trimethylsilyl amide, lithium hexamethyldisilazide, lihmds, lhmds, hexamethyldisilazane lithium salt, unii-rc4n1i108m, lithiumbis trimethylsilyl amide, lithium bis trimethylsilyl azanide, lithium hexamethyldisilazane, lithium bis-trimethylsilyl amide
CID PubChem 2733832
Nom IUPAC lithium ; bis(triméthylsilyl)azanide
SMILES [Li+].C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium bis(trimethylsilyl)amide
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.716 g/mL
Point d’éclair -31°C (-24°F)
Conditionnement Flacons Chemseal™
Formule linéaire [(CH3)3Si]2NLi
Quantité 100 g
Numéro UN UN2924
Beilstein 8136861
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in tetrahydrofuran,hexane and toluene.
Poids de la formule 167.33
Forme physique Liquide