Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit
11339218
Fournisseur
Thermo Scientific Alfa AesarCode fournisseur
042595.06
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Base utilisée dans la préparation des diènes et des énolates
Lithium bis(trimethylsilyl)amide is a base used in preparation of dienes and enolates. It is used to catalyze the addition of phosphine P-H bonds to carbodiimides leading to phosphaguanidines. Lithium bis(trimethylsilyl)amide is also used in a novel three-step synthesis of disubstituted 1,2,5-thiadiazoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité.
Politique de confidentialité.