Learn More
Cyclopentadiénide de lithium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11383738
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11383738 25 g 25g
11373738 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11383738 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039329.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 16733-97-4 | C5H5Li | 72.04 g/mol
Lithium cyclopentadienide is a useful reagent in preparing metallocenes and cyclopentadienyl derivatives. It is also used as intermediates and in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 16733-97-4
Formule moléculaire C5H5Li
Poids moléculaire (g/mol) 72.04
Numéro MDL MFCD00001439,MFCD00001439
Clé InChI CSOHRTAOCDVTQU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lithium cyclopentadienide, cyclopentadienyllithium, acmc-1bo1f, lithium cyclopenta-1,3-dien-1-ide, lithium 1+ ion cyclopenta-1,3-dien-1-ide
CID PubChem 14063469
Nom IUPAC lithium ; cyclopenta-1,3-diène
SMILES [Li+].C1C=CC=[C-]1
Specifications
Nom chimique ou matériau Lithium cyclopentadienide
Quantité 25 g
Numéro UN UN3180
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 72.04
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre