Learn More
Tri-sec-butylborohydrure de lithium, 1,0 M dans le THF
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Lithium tri-sec-butylborohydride |
| Couleur | Incolore à jaune |
| Densité | 0.870 g/mL |
| Point d’éclair | −17°C (1°F) |
| Formule linéaire | LiB[CH(CH3)CH2CH3]3H |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | UN3394 |
| Beilstein | 4007327 |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Merck Index | 14,8427 |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.