Learn More
R&D Systems™ Lonafarnib
Code produit 18799046
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18799046 50 mg 50mg
18748236 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18799046 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 6265/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    819.50€
    742.35€ / 50mg
    Save 77.15€
    9% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent farnesyl transferase inhibitor
Lonafarnib is a potent farnesyl transferase inhibitor (IC50 = 1.9 nM). Inhibits farnesylation of RAS. Also inhibits Pgp transport (IC50 < 3 μM) and increases potency and anticancer activity when used in conjunction with cytotoxic Pgp substrates. Inhibits neovascularization by affecting cell motility. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-[2-[4-[(11R)-3,10-Dibromo-8-chloro-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-yl]-1-piperidinyl]-2-oxoethyl]-1-piperidinecarboxamide
CAS 193275-84-2
Plage de pourcentage du dosage >98%
Quantité 50 mg
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C27H31Br2ClN4O2
Poids de la formule Observed MW: 638.82