Learn More
LRRC8A Antibody, PerCP, R&D Systems™
Code produit 18611611 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18611611 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18611611 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP281855PCP
 Article restreint
Estimated Shipment: 08-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
LRRC8A Polyclonal specifically detects LRRC8A in Human/Mouse/Rat samples. It is validated for ELISA/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin)/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène LRRC8A
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué PerCP
Dilution Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formule PBS
Alias de gène AGM5, FLJ10337, FLJ41617, KIAA1437leucine rich repeat containing 8, leucine rich repeat containing 8 family, member A, leucine-rich repeat-containing protein 8A, LRRC8
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène LRRC8A antibody was raised against a 15 amino acid peptide near the amino terminus of human LRRC8A. The immunogen is located within amino acids 60 - 110 of LRRC8A. Amino Acid Squence: WAAPGPEPTYPNSTI
Méthode de purification Peptide affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 56262
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus