Learn More
Corning™ Accessoire de l’incubateur à agitation LSE™, pinces en plastique
Code produit 16813440 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
125 ml
250 ml
500 mL
1 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
16813440 1 000 ml 1 pièce
16803440 125 ml -
16279601 250 ml 1 pièce
16289601 500 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16813440 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 480152
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.35€
    58.11€ / Pack of 1
    Save 3.24€
    5% Off
In Stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
À utiliser avec LSE Incubateur agitateur
En PP.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 1 000 ml
Type de produit Pince
À utiliser avec (équipement) Incubateur à agitation de paillasse LSE