Learn More
Thermo Scientific™ Master Mix Luminaris Color HiGreen qPCR, faible ROX
Les master Mix Luminaris Color HiGreen et Luminaris HiGreen qPCR sont des solutions universelles prêtes à l’emploi optimisées pour la qPCR et la RT-qPCR en deux étapes.
210.00€ - 3065.00€
Spécification
Méthode de détection Méthode de détection : SYBR, méthode PCR : qPCR
À utiliser avec (équipement) Système 7500, QuantStudio™, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Stratagene Mx4000, système ViiA™ 7
Type d’échantillon ADN, ADNdb
À utiliser avec (application) PCR en temps réel (qPCR), analyse de l’expression génétique, validation des siRNA, génotypage, détection d’agents pathogènes
Exigences de stockage À noter que les colorants SYBR Green et ROX sont sensibles à la lumière. L’exposition à la lumière doit être minimisée.
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Nb de tests Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Nb de tests Prix Quantité et disponibilité  
13273179 Afficher les documents Thermo Scientific™
K0374
5000 réactions 3065.00€
5000 réactions Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 12-02-2020
Ajouter au panier
13263179 Afficher les documents Thermo Scientific™
K0373
1250 réactions 958.00€
1250 réactions Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 12-02-2020
Ajouter au panier
13253179 Afficher les documents Thermo Scientific™
K0372
500 réactions 401.00€
500 réactions Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 12-02-2020
Ajouter au panier
13243179 Afficher les documents Thermo Scientific™
K0371
250 réactions 210.00€
250 réactions Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 12-02-2020
Ajouter au panier
Description
Description
  • Blue master mix and Yellow Sample Buffer for easy pipetting
  • UDG in the master mix to prevent carry-over contamination
  • Equal performance of blue and colorless master mixes
  • Versions with premixed ROX or fluorescein for different real-time platforms
  • Standard cycling protocols
  • Excellent qPCR performance
  • Specificity: Hot Start Taq DNA Polymerase and the optimized buffer eliminate non-specific amplification and formation of primer dimers
  • Sensitivity: single copy detection
  • Wide linear range: accurate quantification across 9 orders of magnitude
  • Reproducibility and convenience: ready-to-use 2X master mix
Spécification
Spécification
Méthode de détection : SYBR, méthode PCR : qPCR
ADN, ADNdb
À noter que les colorants SYBR Green et ROX sont sensibles à la lumière. L’exposition à la lumière doit être minimisée.
Système 7500, QuantStudio™, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Stratagene Mx4000, système ViiA™ 7
PCR en temps réel (qPCR), analyse de l’expression génétique, validation des siRNA, génotypage, détection d’agents pathogènes
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.