Learn More
Lutécium(III) 2,4-pentanedionate, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11322288
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11322288 1 g 1g
11332288 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11322288 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 013189.03
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 17966-84-6 | C15H21LuO6 | 472.29 g/mol
Lutetium(III) 2,4-pentanedionate is involved in refluxing 1,2,4-trichlorobenzene. It is also used as catalyst of organic compound.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17966-84-6
Formule moléculaire C15H21LuO6
Poids moléculaire (g/mol) 472.29
Numéro MDL MFCD00078030
Clé InChI HXFHOORFYPCGNF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lutetium iii acetylacetonate hydrate, lutetium iii 2,4-pentanedionate, reacton, 3z-4-bis 2z-4-oxopent-2-en-2-yl oxy lutetio oxy pent-3-en-2-one
CID PubChem 24282830
SMILES [Lu+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lutetium(III) 2,4-pentanedionate
Forme physique Poudre
Quantité 1 g
Sensibilité Hygroscopic
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Nom IUPAC tris(4-hydroxypent-3-en-2-one) lutetium
Poids de la formule 472.3
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Reacton