Learn More
Chlorure de lutétium(III), anhydre, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11343467
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11343467 1 g 1g
11333467 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11343467 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 018685.03
 Article restreint
Estimated Shipment: 08-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 10099-66-8
Lutetium(III) chloride, anhydrous is used as a sputtering target in the preparation of bubble memory device. It is widely used in electronic industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10099-66-8
Numéro MDL MFCD00011099
Spécification
Nom chimique ou matériau Lutetium(III) chloride
Point de fusion 905°C (sublimation)
Note relative au nom Anhydrous
Quantité 1 g
Sensibilité Hygroscopic
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Densité 3.98 g/mL
Merck Index 14,5615
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 281.33
Pourcentage de pureté 99.9%