Learn More
R&D Systems™ LXR beta/NR1H2 Antibody Blocking Peptide
Code produit 18265017 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,05 mg
Conditionnement:
0.05mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18265017 0,05 mg 0.05mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18265017 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur NBP176256PEP
 Article restreint
Estimated Shipment: 02-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: Antibody Competition
A blocking peptide containing 14 amino acids near the amino terminus of human LXR-B. Source: Synthetic (Accession #: P55055) The LXR beta/NR1H2 Blocking Peptide has been validated for the following applications: Antibody Competition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gene ID (Entrez) 7376
Espèces Human
Gamme de produits Novus
Contenu et stockage Store at -20 C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formule PBS pH 7.2 (10 mM NaH2PO4, 10 mM Na2HPO4, 130 mM NaCl) containing 0.1% bovine serum albumin.
À utiliser avec (application) This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NBP1-76256. For Further Blocking Peptide Related Protocol, Click Here .
Alias de gène Liver x receptor beta, LXR-b, NER-I, NERliver x receptor-beta, nuclear orphan receptor LXR-beta, Nuclear receptor NER, Nuclear receptor subfamily 1 group H member 2, nuclear receptor subfamily 1, group H, member 2, oxysterols receptor LXR-beta, RIP15, steroid hormone-nuclear receptor NER, Ubiquitously-expressed nuclear receptorLXRB, UNRLX receptor beta
Symbole de gène(s) NR1H2
Type de produit LXR beta/NR1H2
Quantité 0,05 mg
État réglementaire RUO
Source Synthetic
Consigne 14 amino acids near the amino terminus of human LXR-B