Learn More
R&D Systems™ LY 2389575 hydrochloride
Code produit 18776148
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18776148 10 mg 10mg
18756939 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18776148 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 4969/10
 Article restreint
Estimated Shipment: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective negative allosteric modulator of mGlu3
LY 2389575 hydrochloride is a selective negative allosteric modulator of mGlu3 (IC50 = 190 nM). Exhibits > 65-fold selectivity for mGlu3 over other mGlu receptors. Abolishes the neuroprotective action of LY 379268 against amyloid β toxicity in mixed cortical neuronal and astrocyte cell cultures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Pureté >98%
Quantité 10 mg
Type de produit LY 2389575 hydrochloride
Poids moléculaire 438.58
Gamme de produits Tocris
Inhibiteurs LY 2389575 hydrochloride
Usage exclusivement réservé à la recherche