Få mere at vide
Micronova™ LyoTool™ Dual Flat Head Mop
Produktkode 15890878 Shop alle Micronova produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensions:
35.6 x 8.9 cm (14 x 3.5 in.)
Förpackningsstorlek
Each
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 15890878
missing translation for 'mfr': Micronova™ QDBP1404
Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Kræver
Snapmop or Pocketmop 14 in. covers and SSU series handles
A custom dual-plated flat head mop frame specially designed to clean both the top and bottom of the lyophilizer shelves with one pass. Designed for use with SnapMop™ and PocketMop™ series flat head mop covers.
The Micronova LyoTool™ Dual Flat Head Mop features two compression plates that ensure an even amount of sanitizer is released across the top and bottom of the lyophilizer shelves at the same time.
  • Dual-plated flat head mop adapter
  • Cleans top and bottom of lyophilizer shelves with one pass
  • Compression plates for even sanitization
  • Comprised of electropolished stainless steel and acetal
  • Use with SnapMop or PocketMops
  • Withstands strong disinfectants
  • Autoclavable
Tekniske data
Dimensions 35.6 x 8.9 cm (14 x 3.5 in.)
Product Type Mop
Head Type Dual Flat
Color Black
Length (English) 14 in.
Sterility Non-sterile
Length (Metric) 35.6 cm
Autoclavable Autoclavable
Height (Metric) 10.2 cm
Height (English) 4 in.
Width (Metric) 8.9 cm
Width (English) 3.5 in.
Resistant To Chemicals
Disposable Single-use
Quantity 1 Ea.
Care Instructions Store at Ambient Temperature
For Use With (Equipment) LyoTool
For Use With (Application) Cleaning and Sanitizing Lyophilizer Shelves, Top and Bottom at The Same Time
Material Acetal, Electropolished Stainless Steel (304)
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.