Learn More
LYPLAL1 Antibody, PE, R&D Systems™
Code produit 18621427 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18621427 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18621427 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP306252PE
 Article restreint
Estimated Shipment: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
LYPLAL1 Polyclonal specifically detects LYPLAL1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin)/Immunoprecipitation/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène LYPLAL1
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué PE
Dilution Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin
Formule PBS
Alias de gène EC 3.1.2.-, FLJ99730, KIAA1238, lysophospholipase-like 1, lysophospholipase-like protein 1, Q96AV0
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human LYPLAL1 fragment.
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Lipid and Metabolism
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 127018
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus