Learn More
Abcam Tampon de lyse II
Code produit 32115372 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 5 mL
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32115372 1 x 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 32115372 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab3239481x5mL
 Article restreint
Estimated Shipment: 02-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Lysis Buffer II (ab323948) fait partie de la gamme d’accessoires de contrôle & des réactifs. Abcam Propose des réactifs biologiques et des outils de haute qualité, incluant des anticorps, protéines, tests, lignées cellulaires et lysats.
Lysis Buffer II (ab323948) fait partie de la gamme d’accessoires de contrôle & des réactifs. Abcam Propose des réactifs biologiques et des outils de haute qualité, incluant des anticorps, protéines, tests, lignées cellulaires et lysats.
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Spécification
Quantité 1 x 5 mL
État réglementaire RUO