Learn More
Alfa Aesar™ m-Cresol Purple sodium salt, 0.04% w/v aq. soln.
Brand:  Alfa Aesar™ 038691.AE
Additional Details : CAS : 62625-31-4 Poids : 0.01000kg
Quantity 100mL
 View more versions of this product
Product Code. 11368957
  • 15.57€ / 100mL
En stock, prêt à être expédié : 3
Specifications
Chemical Identifiers
62625-31-4
MFCD00005871
Specifications
m-Cresol Purple sodium salt
0.04% w/v aq. soln.
404.42
100mL
62625-31-4
MFCD00005871
Liquid
Videos
SDS Documents