Learn More
Chlorure de m-tolylacétyle, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 15467777
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15467777 250 mg 250mg
15457777 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15467777 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H37453.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13910-79-7
Formule moléculaire C9H9ClO
Poids moléculaire (g/mol) 168.62
Numéro MDL MFCD03424715
Clé InChI BGGKEDDFKBVTDK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-3-methylphenyl acetyl chloride, m-tolylacetyl chloride, m-tolyl-acetyl chloride, 3-methylphenyl acetyl chloride, benzeneacetyl chloride,3-methyl, 3-methylbenzeneacetyl chloride
CID PubChem 2760633
Nom IUPAC Chlorure de 2-(3-méthylphényl)acétyle
SMILES CC1=CC(=CC=C1)CC(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau m-Tolylacetyl chloride
Couleur Rouge
Point d’ébullition 98°C (7.5 mmHg)
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3265
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 168.62
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide