Learn More
Cytiva Phage d’aide M13KO7
Code produit 10439944 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μl
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10439944 100 μl 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10439944 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 27152401
 Article restreint
Estimated Shipment: 17-02-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour le sauvetage par phage
  • Contient un gène modifié 11, une insertion de l’origine de la réplication de p15A et le gène de résistance à la kanamycine à partir de Tn903 sur le site d’Ava I
  • Fourni prêt à l’emploi à > 5 × 1010 ufp/ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Quantité 100 μl
À utiliser avec (application) Sauvetage de phage