Learn More
MAD2L1-binding protein Antibody (OTI3C11), DyLight 650, R&D Systems™
Code produit 18162016 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18162016 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18162016 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP272566C
 Article restreint
Estimated Shipment: 01-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
MAD2L1-binding protein Monoclonal specifically detects MAD2L1-binding protein in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin)/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène MAD2L1-binding protein
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Monoclonal
Clone OTI3C11
Conjugué DyLight 650
Dilution Western Blot, Immunohistochemistry
Formule 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gène Caught by MAD2 protein, CMT2MGC11282, dJ261G23.1, KIAA0110RP1-261G23.6, MAD2L1 binding protein, MAD2L1-binding protein
Symboles de gène(s) MAD2L1BP
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Full length recombinant protein of human MAD2L1-binding protein (NP_055443) produced in E.coli.
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Cycle and Replication
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 9587.0
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Isotype IgG2b
Gamme de produits Novus