Learn More
Magnesium acetate tetrahydrate, 97.5%, extra pure, crystalline, ACROS Organics™
30.70€ - 333.50€
Identifiants chimiques
N° CAS 16674-78-5
Formule moléculaire C4H6O4Mg·4H2O
Molecular Weight (g/mol) 214.46
Numéro MDL MFCD00149214
InChI Key XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
Synonyme magnesium acetate tetrahydrate, cromosa, acetic acid, magnesium salt, tetrahydrate, unii-i01g0ejc3b, i01g0ejc3b, magnesium diacetate tetrahydrate, magnesium diethanoate tetrahydrate, acmc-20aklu, magnesiumacetatetetrahydrate, ksc497c8p
PubChem CID 134717
IUPAC Name magnesium;diacetate;tetrahydrate
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.O.O.[Mg+2]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité. Emballage Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité. Emballage Prix Quantité et disponibilité  
10002730 FDS Afficher les documents Acros Organics
211572500
250g Plastic bottle 30.70€
250g Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 23-12-2019
Ajouter au panier
10388390 FDS Afficher les documents Acros Organics
211570010
1kg Plastic bottle 86.90€
1kg Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 23-12-2019
Ajouter au panier
10444195 FDS Afficher les documents Acros Organics
211570051
5kg Plastic drum 333.50€
5kg Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 23-12-2019
Ajouter au panier
Spécification
Identifiants chimiques
16674-78-5
214.46
XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
134717
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.O.O.[Mg+2]
C4H6O4Mg·4H2O
MFCD00149214
magnesium acetate tetrahydrate, cromosa, acetic acid, magnesium salt, tetrahydrate, unii-i01g0ejc3b, i01g0ejc3b, magnesium diacetate tetrahydrate, magnesium diethanoate tetrahydrate, acmc-20aklu, magnesiumacetatetetrahydrate, ksc497c8p
magnesium;diacetate;tetrahydrate
Spécification
Magnesium acetate tetrahydrate
16674-78-5
C4H6O4Mg·4H2O
MFCD00149214
15, 5718
Solubility in water: 1200g/L (15°C). Other solubilities: soluble in alcohol
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.O.O.[Mg+2]
214.46
214.46
97.5%
100ppm max
20ppm max.
50ppm max.
Solubility in water: 1200g/L (15°C). Other solubilities: soluble in alcohol
White
250g
Extra Pure
97% min. (Complexometry)
(CH3CO2)2Mg·4H2O
15,196
magnesium acetate tetrahydrate, cromosa, acetic acid, magnesium salt, tetrahydrate, unii-i01g0ejc3b, i01g0ejc3b, magnesium diacetate tetrahydrate, magnesium diethanoate tetrahydrate, acmc-20aklu, magnesiumacetatetetrahydrate, ksc497c8p
XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
magnesium;diacetate;tetrahydrate
134717
Crystalline Powder
Extra Pure
100ppm max.
Authentic
Plastic bottle
500ppm max.
80.0°C