Learn More
Acétate de magnésium tétrahydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11386638
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11386638 1 kg 1kg
11376638 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11386638 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012225.A1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 16674-78-5 | C4H14MgO8 | 214.45 g/mol
Magnesium acetate tetrahydrate is commonly used as a source of magnesium in biological reactions It is an essential compound for a number of biochemical processes. Involved in glycolysis and the Krebs cycle, formation of cyclic-AMP and ATP.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16674-78-5
Formule moléculaire C4H14MgO8
Poids moléculaire (g/mol) 214.45
Numéro MDL MFCD00149214
Clé InChI XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
Synonyme magnesium acetate tetrahydrate, cromosa, acetic acid, magnesium salt, tetrahydrate, unii-i01g0ejc3b, i01g0ejc3b, magnesium diacetate tetrahydrate, magnesium diethanoate tetrahydrate, acmc-20aklu, magnesiumacetatetetrahydrate, ksc497c8p
CID PubChem 134717
Nom IUPAC Diacétate de magnésium tétrahydraté
SMILES O.O.O.O.[Mg++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium acetate tetrahydrate
Point de fusion 80°C
Forme physique Cristalline
Quantité 1 kg
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 1.454 g/mL
Beilstein 3730605
Merck Index 14,5654
Informations sur la solubilité Freely soluble in water, alcohol
Poids de la formule 214.45 (142.39 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%