Learn More
Acétate de magnésium tétrahydraté, ACS, 98-102 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11393448
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11393448 500 g 500g
11383448 100 g 100g
11373448 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11393448 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 036358.36
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 16674-78-5 | C4H14MgO8 | 214.45 g/mol
Used as a source of magnesium in biological reactions and as a source of acetate ion in chemical transformations. Acts as an emission control agent in coal combustion process to reduce acid rain. It is involved in glass formation process via the thermal decomposition of solids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16674-78-5
Formule moléculaire C4H14MgO8
Poids moléculaire (g/mol) 214.45
Numéro MDL MFCD00149214
Clé InChI XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
Synonyme magnesium acetate tetrahydrate, cromosa, acetic acid, magnesium salt, tetrahydrate, unii-i01g0ejc3b, i01g0ejc3b, magnesium diacetate tetrahydrate, magnesium diethanoate tetrahydrate, acmc-20aklu, magnesiumacetatetetrahydrate, ksc497c8p
CID PubChem 134717
Nom IUPAC Diacétate tétrahydraté de magnésium(2+)
SMILES O.O.O.O.[Mg++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium acetate tetrahydrate
Point de fusion 80°C
Couleur Blanc
Forme physique Crystals
Quantité 500 g
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Aspect White crystals
Plage de pourcentage du dosage 98.0-102.0%
Densité 1.454 g/cm3 at 20°C
Beilstein 3730605
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 214.45 (142.39 Anhydrous)
Qualité ACS